Pyreeni
Toimittaja: Merck
48570
48570.EA 56.1 EUR
48570.
Pyreeni
Pyreeni
Kaava: C₁₆H₁₀
MW: 202.26 g/mol
Kiehumispiste: 404
Sulamispiste: 148…150 °C
Tiheys: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 200…220 °C
MDL numero: MFCD00004136
CAS-numero: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e99945dddc4932d583bbe6857df8da5228950897&vid=e99945dddc4932d583bbe6857df8da5228950897&prid=web&clid=SAPDAM