Dihydronikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, dinatriumsuola (NADH-Na2, pelkistetty muoto), Millipore®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem

481913-1 481913-500
481913-1EA 204 EUR
481913-1 481913-500
Dihydronikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, dinatriumsuola (NADH-Na2, pelkistetty muoto), Millipore®
Dihydronikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, dinatriumsuola (NADH-Na2, pelkistetty muoto)
Kaava: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MDL numero: MFCD00036200
CAS-numero: 606-68-8
EINECS: 210-123-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR