Nikotiiiniamidiadeniinidinukleotidi (hapettunut), Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
481911-10 481911-5
481911-10EA 835 EUR
481911-10 481911-5
Nikotiiiniamidiadeniinidinukleotidi (hapettunut), Millipore®
Nikotiiiniamidiadeniinidinukleotidi (hapettunut)
Kaava: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Sulamispiste: 140 to 142 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00036253
CAS-numero: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370