VWR® VAPOUR-Line, Pystymalliset autoklaavit
Toimittaja: VWR Collection
481-0689EA 16010 EUR
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
VWR® VAPOUR-Line, Pystymalliset autoklaavit
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
VAPOUR-Line autoclaves are designed for applications such as liquids in open or slightly closed vessels, instruments and solids, unwrapped and waste sterilisation (not DIN 58951 compliant).
  • Vakiovarusteena ilmanvaihdon steriilisuodatin
  • Mikroprosessoriohjaus jossa 10 tallennettua ohjelmaa (5 talennettua, vapaasti muokattavaa ja 5 koodisuojattua)
  • TÜV-hyväksytty turvalukitusmekanismi ja EN DIN 61010-2-43 -standardin mukainen lämpötilaohjattu lukko, jossa on lämpötilaanturi
  • Painovoimainen ilmanpoisto (lukuun ottamatta M-malleja)
  • Integroitu