VWR®, Eco Side -teline kryolaatikoille, korkeus 50 mm
Toimittaja: VWR Collection
479-2276EA 124 EUR
479-2276 479-2277 479-2278 479-2272 479-2273 479-2274 479-2275
VWR®, Eco Side -teline kryolaatikoille, korkeus 50 mm
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Pakastintelineet säilytys- ja inventointijärjestelminä pystysuoralle ULT-pakastimelle helpottavat näytteiden järjestämistä.
  • Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
  • Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
  • Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
  • Organise and find your samples quickly
  • Lower weight compared with side access racks
These racks are made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges. Eco Side access racks are a cost-effective freezer rack thatMore Product Information