Kryoputket, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
374500 374502 374511 374513 374512 374510 374500-BR 374501-BR 374510-BR 374511-BR
479-1196EA 519 EUR
479-1196 479-1198 479-1367 479-1368 479-1380 479-1379 479-2229 479-2230 479-2232 479-2233
Kryoputket, Nunc™
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Virgin Class VI medical grade PP. Tubes and rack are ideal for both lower-throughput benchtop use and high-throughput automation use. Permanently bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of the tube to securely identify and track samples.
  • Kaikissa putkissa on yksilölinen viivakoodi
  • Kaikki putket on vuototestattu
  • Ulkokierteisissä yksiosaisissa korkeissa on valetut tiivisteet, eikä korkkeja voi kiristää liikaa käsin tai automaattisten korkitustyökalujen avulla
  • Eivät sisällä DNA:ta, DNaasia, RNaasia tai endotoksiineja
  • Kestää lämpötiloja -180...+121