Lokerikot sentrifugiputkikryolaatikoille
Toimittaja: TENAK
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 94.74 EUR
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Lokerikot sentrifugiputkikryolaatikoille
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumaton teräs.
  • Laatikot kiinnitetään lukitustangolla
  • Voidaan käyttää kaikkien pakastinmerkkien kanssa
  • 130 mm korkeille laatikoille
Arkkupakastimiin. Telineet on tarkoitettu erityisesti sentrifugiputkilaatikoille, joiden ulkomitat ovat enintään (K×L) 132×137 mm.
Tilaustiedot: Kryolaatikot on tilattava erikseen.