VWR® Pakastussäiliö soluille Cryo 1° C
Toimittaja: VWR Collection
479-0640EA 99.9 EUR
479-0640
VWR® Pakastussäiliö soluille Cryo 1° C
Laatikot Pöytämalliset jäähdyttimet
PC-astia, HDPE-kansi ja -putkipidike, sisäosa vaahtomuovia
  • Kelluva jäykkä sisäosa suojaa putkia kontaminaatiolta
  • Kestää toistuvaa käyttöä, etiketissä täydellinen käyttöohje
  • 18 kryoputkelle (1/1,2/1,5 tai 2 ml)
Tarvitaan vain isopranolia ja pakastin, toistettava, soluille ihanteellinen jäähdytysnopeus –1 °C minuutissa. Ihanteellinen solujen pakastukseen kryolämpötiloihin ja varastoitujen solujen talteenottoon.