Nestetyppisäiliö, TR
Toimittaja: Air Liquide
TR111 TR211 TR261 TR351 TR601 TR1001
478-3112EA 1130 EUR
478-3112 478-3113 478-3114 478-3115 478-3116 478-3117
Nestetyppisäiliö, TR
Nestetyppisäiliöt
Valikoima paineettomia säiliöitä nestetypen säilytykseen ja kuljetukseen.
Kevyt, metallirakenne, kaula osa valmistettu yhdistelmämateriaalista.