Kolekalsiferoli
Toimittaja: Merck
47763
47763.EA 30.5 EUR
47763.
Kolekalsiferoli
Kolekalsiferoli
Kaava: C₂₇H₄₄O
MDL numero: MFCD00078131
CAS-numero: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976bbc19d9053110b55cc25575a6ca52edc9e649&vid=976bbc19d9053110b55cc25575a6ca52edc9e649&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable