MOPS, Millipore®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem

475898-1 475898-100 475898-500
475898-1EA 875 EUR
475898-1 475898-100 475898-500
MOPS, Millipore®
MOPS
Kaava: C₇H₁₅NO₄S
Sulamispiste: > 250 °C
Leimahduspiste: 110 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006183
CAS-numero: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR