Iron, AAS standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
47282.AE 47282.AP
47282.AEEA 118 EUR
47282.AE 47282.AP
Iron, AAS standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Iron Standards
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999