Jääkaapit kaupalliseen käyttöön, koneellinen ilmankierto
Toimittaja: Liebherr
FKS1800 FKS2600 FKS2602 FKS3600 FKS5000 UKS1801 FKS3602 FKS1802 UKS2602 FKV4310 FKV2610 FKV502 FKVSL2612 FKVSL3612 FKVSL5412 FKV5410 FKVSL4112 FKUV1610 FKUV1660 FKV2640 FKV1800
472-2183EA 0 EUR
472-2183 472-1051 472-2194 472-2184 472-2185 472-2250 472-2191 472-2195 472-2240 472-0008 471-0225 471-0230 471-0232 471-0234 LIEBFKVSL5412 471-0410 LIEBFKVSL4112 471-0471 LIEBFKUV1660 471-1034 471-1064
Jääkaapit kaupalliseen käyttöön, koneellinen ilmankierto
Jääkaapit
Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit, joissa koneellinen ilmankierto; tuuletin pysähtyy, kun ovi avataan.
  • Automatic defrosting
  • Lockable door
  • LED interior lighting (glass models only)
  • Interchangeable hinge
  • One year warranty
Lämpötila-alueet: 1...15 °C (FKv 503: 1...12 °C).