Di-tert-butyloxalate 96%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
470960050 470960250
470960050.EA 78.6 EUR
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Kaava: C₁₀H₁₈O₄
Kiehumispiste: 229,3°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008806
CAS-numero: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C