Isovoihappo, Supelco®

Toimittaja: Merck
Varoitus

Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid

MQ100

46935-U
46935-UEA 21.7 EUR
46935-U
Isovoihappo, Supelco®
Isovoihappo
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Kiehumispiste: 155
Sulamispiste: –45 °C
Tiheys: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 57
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002658
CAS-numero: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0629713cc86e3955bd004ad94bccefe1f33b2778&vid=6306974c95d683219da92465c1363ed62441b1ec&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR