Eksikaattorikaapit, SICCO Mini Basic-sarja
Toimittaja: Bohlender
V1850-01 V1850-02 V1850-03
467-4105EA 250 EUR
467-4105 467-4106 467-0051
Eksikaattorikaapit, SICCO Mini Basic-sarja
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Kirkas polykarbonaatti. Kummassakin kammiossa on yksi luukku, jossa on helposti avattava salpa ja pitävä kiinteä tiiviste. Kestää lämpötiloja -35...+70 °C ja soveltuu käytettäväksi normaalissa ilmanpaineessa.
  • Kookas luukku ja sen suuri avautumiskulma auttavat ulottumaan koko sisätilaan.
  • Tukevarakenteinen, kevyt, kannettava ja pinottava
  • Mukana toimitetaan kuivausaine kätevässä uudelleensuljettavassa pakkauksessa
Tilaustiedot: Hyllyt tilattava erikseen.