Kannettavat minieksikaattorikaapit, SICCO, Mobile
Toimittaja: Bohlender
V1848-06 V1948-06
467-0126EA 289 EUR
467-0126 467-0129
Kannettavat minieksikaattorikaapit, SICCO, Mobile
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Clear polycarbonate portable desiccator with convenient handle. Door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature resistant from −35 to +70 °C, suitable for use under normal pressure.
  • Kookas luukku ja sen suuri avautumiskulma auttavat ulottumaan koko sisätilaan.
  • Tukevarakenteinen, kevyt ja kannettava
  • Premium-mallin mukana toimitetaan kosteusmittari ja kaksi hyllyä
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kuivausaine kätevässä uudelleensuljettavassa pakkauksessa.