VWR®, Eksikaattorilevy
Toimittaja: VWR Collection
467-0101EA 45 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Eksikaattorilevy
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Eksikaattorilevyt
Posliiniset eksikaattorilevyt. Keskireiän halkaisija 20 mm, suodatusreikien halkaisija noin 5 mm. Voidaan käyttää eksikaattoreissa, joiden ilmoitettu halkaisija on sama.
Sertifikaatit: DIN 12911