Eksikaattorikaapit, SICCO Maxi -sarja
Toimittaja: Bohlender
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 5700 EUR
467-0044 467-0045
Eksikaattorikaapit, SICCO Maxi -sarja
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Läpinäkyvää akryylia. Kaapeissa on vahvistettu alumiinirunko ja ovessa kumitiiviste sekä magneettiliuska. Tarkoitettu kosteudelle herkkien tuotteiden säilytykseen tai kuivaamiseen silikageelin avulla. Eksikaattorin kontrolloidut sisäolosuhteet ovat ihanteelliset viitemateriaalien, säilytettävien näytteiden, metallografisten näytteiden, kasvi- ja DNA-näytteiden säilyttämiseen.
  • Oveen kiinnitettävä elektroninen hygrometri* näyttää lämpötilan ja ilmakosteuden vähimmäis- ja enimmäisarvot
  • Lämmönkestävyys −20 °C...+70 °C
  • Helppo siirtää, sillä kaapissa