Kaappieksikaattori, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 776 EUR
467-0022 467-0023 467-0024
Kaappieksikaattori, Nalgene®
Eksikaattorit ja kaappieksikaattorit Kaappieksikaattori
Nämä läpinäkyvät akryylikaapit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut salvat ja neopreenitiiviste, tarjoavat pölyttömän ja kosteuden vapaan säilytyksen. Ihanteellinen vedettömien, hygroskooppisten biologisten tai kemiallisten yhdisteiden ja elektronisten kokoonpanojen varastointiin. Irrotettava huulikelkka pitää kuivausainetta.
  • Voidaan käyttää pöytämallina tai jääkaapeissa ja pakastimissa
  • Hyllyt voidaan irrottaa ja säätää, ja niissä on ilmareiät ilmavirtauksen maksimoimiseen  
Tilaustiedot: Supplied with adjustable shelves.More Product Information