Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
46665.03 46665.06
46665.03EA 309 EUR
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Kaava: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
Sulamispiste: 280…287 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14155707
CAS-numero: 205319-10-4