Pii ≥99.999% (metals basis), jauhe -325 mesh
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
46654.09 46654.18
46654.09EA 226 EUR
46654.09 46654.18
Pii ≥99.999% (metals basis), jauhe -325 mesh
Pii
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless UN No.: UN1346 MDL No.: MFCD00085311
Kaava: Si
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085311
CAS-numero: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III