Lämpökaapit, ED-sarja
Toimittaja: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 5540 EUR
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Lämpökaapit, ED-sarja
Lämpökaapit Uunit, puhallinavusteinen ja luonnollinen ilmankierto
Yleiskäyttöiset lämpökaapit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kammiot ja jotka sopivat ihanteellisesti lääke- ja kemikaaliteollisuuden, biotekniikan, lääketieteen ja yliopistokoulutuksen kuivaus- ja sterilointikäyttöön. Uuneissa on yksi lämpötilaramppiohjelma, säädettävä, luokan 2 (DIN 12880) ylilämpösuoja, joka antaa hälytystilanteessa äänimerkin. Lämpökaapin ilmanvaihto on säädettävissä etutuuletusritilän ja takana olevan 50 mm:n poistokanavan avulla. GLP/GMP-käytäntöjen mukaisissa laitteissa on RS422-liitäntä ja APT-COM™ DataControlSystem -ohjelmisto.
  • APT.line™-