Lämpökaapit, Heratherm® Advanced Protocol -sarja
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 5190 EUR
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Lämpökaapit, Heratherm® Advanced Protocol -sarja
Lämpökaapit Uunit, puhallinavusteinen ja luonnollinen ilmankierto
Lämmitys- ja kuivatusuunit, joiden ulkopinta on pinnoitettua tai ruostumatonta terästä (SS-mallit). Ajastimen avulla uunin saa kytkettyä päälle tai pois päältä esiasetetun ajan jälkeen viikoittain, tunneittain tai reaaliaikaisten asetusten mukaan. Luonnollinen ilmankierto sopii ihanteellisesti hellävaraiseen, herkkiä näytteitä suojaavaan kuivatukseen ja lämmitykseen. Malleissa, joissa on pakotettu ilmankierto, tuulettimen nopeutta voi säätää, ja ne soveltuvat nopeampaan kuivatukseen ja lämmitykseen sekä tasaisempaan lämmitykseen.
  • Automaattinen ylikuumentumishälytys
  • Suuri,