Lämpökaappi, FED 400
Toimittaja: Binder
9010-0216
466-0023EA 6970 EUR
466-0023
Lämpökaappi, FED 400
Lämpökaapit Uunit, puhallinavusteinen ja luonnollinen ilmankierto
Monitoimiset lämpökaapit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kammiot, soveltuvat ihanteellisesti lääke- ja kemikaaliteollisuuden, biotekniikan, lääketieteen ja yliopistokoulutuksen tarpeisiin. Lämpökaapeissa on yksi lämpötilaramppiohjelma, säädettävä, luokan 2 (DIN 12880) ylilämpösuoja, joka antaa hälytystilanteessa äänimerkin. Lämpökaapeissa ilmastointi on säädettävissä etutuuletusritilän ja takana olevan 50 mm:n poistokanavan avulla Nopea palautumisaika oven avaamisen jälkeen. GLP/GMP-käytäntöjen mukaisissa laitteissa on RS422-liitäntä ja lisävarusteena saatava APT-COM™More Product Information