VWR®, Kierrätysjäähdyttimet
Toimittaja: VWR Collection
462-7033EA 0 EUR
462-7033 462-7035 462-7040 462-7041
VWR®, Kierrätysjäähdyttimet
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Nämä kierrätysjäähdyttimet ovat ympäristöystävällinen, vettä säästävä ja luotettava vaihtoehto avoimissa säiliöissä tai suljetuissa järjestelmissä olevien nesteiden lämpötilan hallintaan. Ne tekevät jäähdytyksestä tehokasta ja edullista. Lämpötila-alue −10 - +40 °C soveltuu moniin prosesseihin ja rutiinisovelluksiin.
  • Erinomainen jäähdytysteho ja laaja lämpötila-alue −10 to +40 °C
  • Erittäin suuri digitaalinen näyttö mahdollistaa asetetun lämpötilan, virtausnopeuden ja/tai paineen lukemisen myös kaukaa
  • Optinen ja akustinen hälytystoiminto, jos