Vesihauderavistelija, SW22 ja SW23
Toimittaja: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3105 EUR
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Vesihauderavistelija, SW22 ja SW23
Hauteet Vesihauderavistelija
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vesihauderavistelijat sopivat valvomattomaan, jatkuvaan käyttöön. Kirkkaasta LED-monitoiminäytöstä nähdään selkeästi jopa 6 lämpötila-arvoa. Kehittynyt mikroprosessoritekniikka ja PID-lämpötilansäätö estävät lämpötilan ylityksen ja antavat erinomaisen lämpötilavakauden. Herkät näytteet suojataan hyvin: heti kun korkean ja matalan lämpötilan rajat saavutetaan, järjestelmä antaa jaksottaisen äänimerkin. Jos hauteen nestetaso saavuttaa vähimmäisrajan, yksikkö sammuu kokonaan ja antaa yhtenäisen äänimerkin.
  • Elektroninen ajastin käyntiajan