VWR®, Haudealtaat termostaatteja varten
Toimittaja: VWR Collection
462-0263EA 1300 EUR
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Haudealtaat termostaatteja varten
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Ruostumatonta terästä tai polykarbonaattia. Sopii erinomaisesti VWR®-uppotermostaattien kanssa käytettäväksi. Käyttötarkoituksiin, joissa ruostumattoman teräksen kestävyydestä tai polykarbonaatin läpinäkyvyydestä on etua.
  • Avoimet hauteet, sopivat erinomaisesti VWR®:n tai muiden valmistajien uppotermostaattien kanssa käytettäviksi
  • Vaihtoehtoina ruostumaton teräs tai polykarbonaatti
  • Tukeva ja kestävä
  • Helppo puhdistaa
Huomautus: Seuraavassa luetellut lämpötila-alueet pätevät ainoastaan, kun haudesäiliöitä käytetään uppotermostaattien kanssa;More Product Information