VWR® RC-10, Kierrätysjäähdyttimet
Toimittaja: VWR Collection
462-0137EA 2580 EUR
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Kierrätysjäähdyttimet
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
VWR®-kierrätysjäähdyttimet ovat ihanteellisia pyöröhaihduttimien kanssa käytettäviksi, sillä ne varmistavat tasaiset ja toistettavat jäähdytysolosuhteet, eivätkä tuhlaa vettä ja näin ollen pienentävät käyttökuluja. Käyttäjäystävällisissä yksiköissä on helppokäyttöinen täyttöportti laitteen päällä ja tyhjennyshana takapuolella. Jäähdyttimissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, niissä käytetään R134 a -kylmäainetta ja niitä voidaan käyttää sallitussa huoneenlämpötilassa (15 to 32 °C).
  • Lämpötilan asetusarvoa voidaan säätää komentopaneelin painikkeilla (lukuun