Jäähdytystermostaatit, Alpha-sarja
Toimittaja: LAUDA
L000643 L000644 L000645 L000646 L000638 L000639 L000640 L000641 L000642
LAUDL000643EA 5030 EUR
LAUDL000643 LAUDL000644 LAUDL000645 LAUDL000646 461-1249 461-1250 461-1251 LAUDL000641 LAUDL000642
Jäähdytystermostaatit, Alpha-sarja
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Alpha-jäähdytystermostaateissa on helppokäyttöinen ohjauskonsoli, jossa on kolme toimintopainiketta sekä suuri ja selkeä LED-näyttö, jonka avulla valikoiden käyttö on vaivatonta. Termostaatit sopivat käyttöön syttymättömien nesteiden kanssa (vesi, vesi-/glykoliseokset). Laitteet sopivat sekä sisäiseen että ulkoiseen termostointiin. Lämpötilan vakaus ±0,05 K mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen mitä erilaisimmissa sovelluksissa. Automaattinen jäähdytysjärjestelmä mahdollistaa jäähdytyksen koko lämpötila-alueella −25 to +100 °C. Kaikissa jäähdytystermostaateissa onMore Product Information