Lämmitystermostaatit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu haude, Alpha
Toimittaja: LAUDA
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 1440 EUR
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Lämmitystermostaatit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu haude, Alpha
Kiertotermostaatit Avoimet termostaattihaudejärjestelmät Hauteet, joissa irrotettavat termostaattihauteet
Alpha-lämmitystermostaateissa on helppokäyttöinen ohjauskonsoli, jossa on kolme toimintopainiketta sekä suuri ja selkeä LED-näyttö, jonka avulla valikoiden käyttö on vaivatonta. Termostaatteja voi käyttää syttymättömien nesteiden kanssa (vesi, vesi-/glykoliseokset). Laitteet sopivat sekä sisäiseen että ulkoiseen termostointiin. Lämpötilan vakaus ±0,05 K mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen mitä erilaisimmissa sovelluksissa. Lämmittävän uppotermostaatin voi laajentaa täydelliseksi termostaattijärjestelmäksi lisävarusteena saatavalla kiertopumpulla ja jäähdytyskierukalla.