Haudenesteet
Toimittaja: JULABO GmbH
8940111 8940114 8940115 8940125 8940100 8940101 8940103 8940104 8940105 8940107 8940109 8940124 8940102 8940133 8940132 8940138 8940139 8940140 8940141 8940108 8940106 8940142 8940143 8940113
461-3102EA 430 EUR
461-3102 461-3103 461-0226 461-3122 461-0111 461-0110 461-0120 461-0131 461-0130 461-0140 461-0225 461-0474 461-0121 461-0478 461-0477 461-0875 461-0876 461-0877 461-0878 461-0151 461-0141 JULA8940142 JULA8940143 JULA8940113
Haudenesteet
Haudenesteet ja haudeöljyt
Haudenesteet on valittu huolellisesti ja ne on testattu pitkäaikaisessa käytössä. Ne sopivat lämmittäviin ja jäähdyttäviin termostaattihauteisiin aina, kun vettä ei voi käyttää haudenesteenä. Haudenesteen valinta vaikuttaa olennaisesti lämpötilan säätöön ja termostaattihauteen toimintaan.
  • Alhainen toksisuus ja lähes hajuton
  • Erittäin stabiili, hyvä lämmönjohtavuus
  • Alhainen viskositeetti ja syövyttävyys