Vesihauteet ja termostaattihauteet, ruostumatonta terästä, Optima™
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 4100 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Vesihauteet ja termostaattihauteet, ruostumatonta terästä, Optima™
Hauteet Vesihauteet, sekoittavat
Grant Optima™ -tuotesarja koostuu termostaateista, jotka on yhdistetty ensiluokkaisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin hauteisiin (tyhjennyshana 12, 18, 26 ja 38 litran säiliöissä). Sekoitettu kierto hauteen sisällä takaa erinomaisen lämpötilavakauden ja lämpötilan yhdenmukaisuuden. Kun toimintalämpötila on ympäristön lämpötilaa alhaisempi, laitteita voi käyttää myös lisävarusteena saatavien C1G- ja C2G-uppojäähdyttimien kanssa.
  • T100:n lämpötila-alue: ympäristön lämpötila +5...100 °C. Asetus alue 0...100 °C (ympäristön lämpötilaa