Jäähdyttävät termostaattihauteet erittäin alhaisiin lämpötiloihin
Toimittaja: JULABO GmbH
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 24500 EUR
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Jäähdyttävät termostaattihauteet erittäin alhaisiin lämpötiloihin
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Erittäin matalan lämpötilan jäähdyttävät termostaattihauteet lämmitykseen ja jäähdytykseen. Laitteet sopivat ulkoisiin lämpötilasovelluksiin, haudesäiliön samanaikainen käyttö on mahdollista. Laitteilla on erityisen suuri lämmitys-/jäähdytyskapasiteetti, mikä takaa nopean lämmityksen ja jäähdytyksen myös suuren tilavuuden ulkoisissa järjestelmissä. FP-malleissa suhteellinen jäähdytyksen säätö säästää energiaa ja vähentää kuumenemista. W-merkityt mallit ovat vesijäähdytteisiä. Kaikissa malleissa on kahvat ja pyörät, joiden avulla ne on helppo kuljettaa, sekä tyhjennysaukot, joiden kauttaMore Product Information