Termostaattihaude, Forte HT -malli
Toimittaja: JULABO GmbH
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 13092 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Termostaattihaude, Forte HT -malli
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Lämmittävät termostaattihauteet
Korkean lämpötilan termostaattihauteita voidaan käyttää lämpötilasovelluksissa 400 °C:een saakka. Tehokkaat yksiköt lämpenevät nopeasti ja kompensoivat endotermisia reaktioita nopeasti. Käyttötehtäviä ovat käyttö reaktoreiden, autoklaavien, tislauskolonnien, minitehtaiden, pilottitehtaiden ja tuotantotilojen kanssa. Suljetun piirin takia järjestelmän oksidaatio pienenee ja epämiellyttävät hajut ja höyryt eivät pääse pakoon edes korkeissa lämpötiloissa.
  • Automaattinen lämmitys takaa hellävaraisen kuumennuksen
  • Integroitu ohjelmointimahdollisuus sekä