Software for Julabo units
Toimittaja: JULABO GmbH
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 950 EUR
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software for Julabo units
Ohjelmisto Laboratorio-ohjelmisto
Erilaisia ohjelmistoja, joiden avulla voidaan ohjelmoida, tarkastella ja tallentaa laboratoriolaitteiden kanssa käytettäviä lämpötilasta ja ajasta riippuvaisia prosesseja. Kattavat tiedonsiirto- ja verkkokäyttömahdollisuudet RS232/RS485-, USB- (valinnainen sovitinpakkaus) ja Profibus-liitännän avulla tehostavat laboratorion automatisointia.
  • Käynnistys-/pysäytystoiminnot ja asetusarvon syöttö graafisten zoomaustoimintojen avulla
  • Kelvollisen ajo-, kuumennus- ja jäähdytystehon ilmaisin
  • Muistiin tallennettujen profiilien toisto
  • Jopa 4 käyrää yhdessä kaaviossa