Alumiinioksidi, Drysphere®, without indicator
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
46093.A1 46093.30
46093.A1EA 242 EUR
46093.A1 46093.30
Alumiinioksidi, Drysphere®, without indicator
Alumiinioksidi
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3.175mm Spheres Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Kaava: Al₂O₃
Kiehumispiste: 2980 °C
Sulamispiste: 2045 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356