VWR®, Hiekkahauteet ruostumattomasta teräksestä
Toimittaja: VWR Collection
460-3227EA 270 EUR
460-3227 460-3228 460-3229 460-3230 460-3231 460-3232 460-3233
VWR®, Hiekkahauteet ruostumattomasta teräksestä
Lämmittimet Hiekkahauteet
Sopii epäsäännöllisen muotoisille astioille. Ruostumaton teräs kestää parhaiten korroosiota. Suunniteltu hiekalle, rustumattomasta teräksestä valmistetuille rakeille tai haihtumattomille nesteille.