Digitaaliset blokkitermostaatit
Toimittaja: IKA
4025100 4025200 4025300 4025400 4025102 4025302 4025402
460-1004EA 1350 EUR
460-1004 460-1005 460-1006 460-1007 460-0248 460-0261 460-0263
Digitaaliset blokkitermostaatit
Kuivahauteet Digitaaliset kuivahauteet
Digitaaliset blokkitermostaatit, joihin mahtuu yhdestä neljään alumiiniblokkia, takaavat tarkan lämpötilanhallinnan pienestä koostaan huolimatta. PT1000-lämpötila-anturilla lämpötilaa voidaan valvoa suoraan näyteastiassa. Laitetta voi käyttää PCR-putkille, PCR-liuskoille, Greiner-putkille, mikrolevyille ja kyveteille. Blokkitermostaatit soveltuvat sulamis- ja kiehumispisteiden määritykseen, entsyymireaktioihin, inkubointiin, viljelyjen käynnistykseen, immuunimäärityksiin, DNA:n denaturointiin, viljelyn elatusainetesteihin, koagulaatiotesteihin, veren/urean typpimäärityksiin ja in situ -More Product Information