VWR®, Jäähdyttävä ravistelija, Cooling Thermal Shake Touch
Toimittaja: VWR Collection
460-0196EA 3670 EUR
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Jäähdyttävä ravistelija, Cooling Thermal Shake Touch
Kuivahauteet Ravistavat kuivahauteet/jäähdyttimet
Cooling Thermal Shake Touch on suunniteltu yhdenmukaisia ja tarkkoja tuloksia vaativiin käyttötarkoituksiin. Matalassa laitteessa on sekä lämmitys-, jäähdytys- että ravistelutoiminto, ja vaihdettavien blokkien ansiosta siinä voi käyttää monia erilaisia putkia ja mikrolevyjä. LCD-kosketusnäyttö nopeuttaa lämpötilan, nopeuden ja ajan asettamista ja kaikki asetusarvot saa yhtä aikaa näkyviin. Laite näyttää näytössä myös ohjeita ja käyttöä helpottavia vinkkejä. Kosketusnäyttöä voi käyttää kumisilla laboratoriokäsineillä.
  • Helppokäyttöisessä 4,3":n LCD-värinäytössä ohjelmien etenemisen voi