Bariumhydroksidimonohydraatii ≥95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

45888.22 45888.36
45888.22EA 88 EUR
45888.22 45888.36
Bariumhydroksidimonohydraatii ≥95%
Bariumhydroksidimonohydraatii

Purity: 95% CAS No.: 22326-55-2 Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O Formula Weight: 189.38 (171.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.743 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149151

Kaava: H₂BaO₂·1H₂O
Tiheys: 3,743
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149151
CAS-numero: 22326-55-2
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR