Kalium 200 mg/l laimeassa typpihapossa (from K) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
458302AEA 110 EUR
458302A
Kalium 200 mg/l laimeassa typpihapossa (from K) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Potassium Standards
K in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.