Natrium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from Na) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
458232DEA 133 EUR
458232D
Natrium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from Na) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sodium Standards
Na in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Sertifikaatit: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Toimitustiedot: Supplied with certificate of analysis.