Silikageeli, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
45803.03 45803.06
45803.03EA 149 EUR
45803.03 45803.06
Silikageeli, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS HPLC-analytiikkaan
Silikageeli
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Kaava: SiO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4