Nitriitti 1.000 mg/l vedessä (valmistettu NaNO2) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
458024UEA 299 EUR
458024U 458022S
Nitriitti 1.000 mg/l vedessä (valmistettu NaNO2) ARISTAR® IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Anionic Standards Nitrite Standards
(NO₂ in H₂O).
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.