Terbium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from Tb4O7) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
456142REA 310 EUR
456142R 456144T
Terbium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from Tb4O7) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Terbium Standards
Tb₄O₇ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.