Natriumstandardiliuokset ICP: lle, ARISTAR®
Toimittaja: VWR Chemicals
456042XEA 110 EUR
456042X 456052Q 456054S 456044Q
Natriumstandardiliuokset ICP: lle, ARISTAR®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sodium Standards
NaNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Sertifikaatit: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Toimitustiedot: Supplied with certificate of analysis.