Elohopea 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from Hg) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
455662JEA 102 EUR
455662J 455664L
Elohopea 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from Hg) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Mercury Standards
Hg in HNO₃ 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.