Koboltti standardiliuos 1000 mg/l Co laimennetussa typpihapossa (from Co) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
455262UEA 164 EUR
455262U 455264W
Koboltti standardiliuos 1000 mg/l Co laimennetussa typpihapossa (from Co) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Cobalt Standards
Co in HNO₃ 2 to 5%.
Sertifikaatit: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Toimitustiedot: Supplied with certificate of analysis.