Cesium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from CsNO3) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: VWR Chemicals
455204KEA 427 EUR
455204K 455202Y
Cesium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa (from CsNO3) ARISTAR® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Cesium Standards
CsNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.